Learn More
Techne™ Microplacas de PCR de perfil bajo Axygen™ de 96 pocillos
Stuart™ 96-well Low Profile PCR Plates have shorter wells than the standard profile plates, decreasing the dead space between the heated lid of the thermal cycler and the sample. This eliminates condensation on the side wall of the tube, preventing reduction in PCR volume and increasing the efficiency of the reaction.
Marca:  Techne™ 16210-33
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13088523
  • 338.00€ / paquete de 25
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 05-02-2026
Descripción
  • Low profile design decreases dead space between the lid of the thermal cycler, increasing PCR efficiency
  • Available in Black, White and Clear
  • Non-sterile
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
Negro
No estéril
Bajo
8 x 12
96
25
25/paq.