Learn More
Cole-Parmer™ Accessories for Cole-Parmer™ INC-200 Series Clear Incubators
Optimize performance of your incubator system.
Marca:  Cole-Parmer™ 01110-97
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12803376
  • 238.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 01-09-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
Construida con acrílico transparente, esta incubadora proporciona una visibilidad total y un acceso completo a la cámara de trabajo. El sistema de circulación forzada de aire proporciona una estabilidad de temperatura superior a 0,1 °C. Los controles de temperatura, el calentador y el sistema de circulación de aire están completamente montados y forman un panel lateral de la incubadora. Con desconexión de seguridad y botón de presión preconfigurado a 37 °C. Suministrado sin base, para permitir su colocación sobre instrumentos. Hay disponible una base opcional, así como un sistema de estanterías opcional (no incluido con la unidad de incubadora). La incubadora puede utilizarse como cámara de humedad o cámara de ensayo ambiental, utilizando una bandeja de solución de sal saturada o agua destilada para mantener la humedad por encima de la temperatura ambiente. La unidad incubadora se suministra en paquete plano para su montaje en el punto de uso. El montaje es muy sencillo y se puede hacer en cuestión de minutos, tan solo requiere un destornillador. (Los mandos y la calefacción ya están ensamblados y montados en un panel lateral). Con protección antimicrobiana Bio-Cote™.
Especificaciones
Especificaciones
Para estufa microbiológica SI60
Acrílico
Accesorio, placa base
Use for incubating