Learn More
Cole-Parmer™ Adaptador de soporte para varios tubos Stuart™
Ahorra tiempo al rotar el doble. El adaptador de soporte para varios tubos Stuart™ se fija fácilmente sin herramientas. Encaja dos soportes para tubos en los rotadores de tubos SB2 o SB3 simultáneamente.
Marca: Cole-Parmer™ 00077-23
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Se puede utilizar para instalar dos soportes para tubo en los rotadores de tubos SB2 o SB3 Stuart™ simultáneamente. El adaptador se fija fácilmente sin herramientas.Especificaciones
Adaptador | |
Soportes para rotadores de tubos Stuart™ SB2/SB3 |