Learn More
Cole-Parmer™ Placa calefactora analógica Stuart™ (Negro), Ambiente a 325°C, aluminio
Forma: Cuadrada; Tamaño: 6 x 6 pulg.
Marca: Cole-Parmer™ SS150K
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El testigo de superficie caliente parpadea cuando la temperatura de la placa es superior a 50 °C.
- El panel frontal duradero resiste los derrames y los productos químicos.
- La pantalla indica la temperatura real de la superficie
- Disponible en varias configuraciones de color de la superficie de la placa y del cuerpo.
Especificaciones
Metal con revestimiento de polvo negro | |
CE | |
1 | |
230 V | |
Negro | |
Analógico | |
Temperatura ambiente de hasta 325 °C | |
30 cm | |
11,813 in | |
9,3 cm | |
18 cm | |
230 V CA, 50/60 Hz |
Placa caliente | |
Analógico | |
Cuadrada | |
3 años | |
Aluminio | |
6 x 6 pulg | |
11,75 in | |
3 pulg | |
7 pulg | |
30 cm | |
700 W | |
Cable de alimentación y enchufe. |