Learn More
Cole-Parmer™ Inserto de termobloque Stuart™
Click to view available options
Diámetro del pocillo (métrico):
7,8 mm
10 mm
10,5 mm
10,7 mm
12,6 mm
13,5 mm
16,5 mm
19,5 mm
25,5 mm
28 mm
30 mm
61 mm
Fondo del pocillo (métrico):
14 mm
33 mm
47 mm
No. of Places:
4
6
8
12
20
30
48
Descripción
- Para su uso con termobloques Stuart
- Fabricado con aluminio anodizado
- El orificio independiente acepta un termómetro si se desea
Especificaciones
Especificaciones
Material | Aluminio anodizado |
No. of Places | 30 |
Tipo | Bloque |
Fondo del pocillo (métrico) | 14 mm |
Diámetro del pocillo (métrico) | 7,8 mm |