Learn More
Cole-Parmer™ Inserto de termobloque Stuart™
Código de producto. 11476578
Click to view available options
Diámetro del pocillo (métrico):
7,8 mm
10 mm
10,5 mm
10,7 mm
12,6 mm
13,5 mm
16,5 mm
19,5 mm
25,5 mm
28 mm
30 mm
61 mm
Fondo del pocillo (métrico):
14 mm
33 mm
47 mm
No. of Places:
4
6
8
12
20
30
48
Utilice estos bloques para una gran variedad de aplicaciones. Los bloques de aluminio anodizado Stuart™ se pueden utilizar en cualquier combinación.
  • Para su uso con termobloques Stuart
  • Fabricado con aluminio anodizado
  • El orificio independiente acepta un termómetro si se desea
Especificaciones
Material Aluminio anodizado
No. of Places 20
Tipo Bloque
Fondo del pocillo (métrico) 47 mm
Diámetro del pocillo (imperial) 0,39 in
Diámetro del pocillo (métrico) 10 mm