Learn More
Cole-Parmer™ Inserto de termobloque Stuart™
Utilice estos bloques para una gran variedad de aplicaciones. Los bloques de aluminio anodizado Stuart™ se pueden utilizar en cualquier combinación.
Marca: Cole-Parmer™ 36610-56
177.48 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para su uso con termobloques Stuart
- Fabricado con aluminio anodizado
- El orificio independiente acepta un termómetro si se desea
Especificaciones
Capacidad para tubos de 6 x 25 mm | |
Aluminio anodizado | |
Bloque | |
0,98 in |
6 tubos de 25 mm | |
6 | |
47 mm | |
25,5 mm |