Learn More
Cole-Parmer™ Matraz receptor de vidrio de borosilicato Stuart™
186.00€ - 355.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Tipo | Matraz receptor |
Para utilizar con (equipo) | Para rotavapor RE100 |
Cantidad | 1 unidad |
Forma | Redondo |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12079121
|
Cole-Parmer™
10096-68 |
1000 mL |
355.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 23-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12089121
|
Cole-Parmer™
10096-72 |
500 mL |
186.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 23-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Para rotavapor RE100 | |
Redondo |
Matraz receptor | |
1 unidad |