Learn More
Cole-Parmer™ Adaptadores para frascos Stuart™
31.60€ - 59.45€
Especificaciones
Tipo de producto | Adaptador para frascos |
---|---|
Tamaño de rosca | 32 mm |
Código de producto | Marca | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12447762
|
Cole-Parmer™
10097-43 |
Polipropileno |
31.60€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12010902
|
Cole-Parmer™
10097-44 |
Politetrafluoroetileno (PTFE) |
59.45€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Especificaciones
Adaptador para frascos | |
32 mm |