Learn More
Cole-Parmer™ Insertos de termobloque Stuart™
Termobloque de accesorio para matraces de fondo redondo de 100 ml para usar con la SHB1000BASE Stuart™ y la placa de calefactora Stuart™ Undergrad
Marca: Cole-Parmer™ 04805-97
472.68 EUR hasta el 2025-07-31
Use el código promocional "24075" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La forma más segura de calentar matraces de fondo redondo
- Sistema modular flexible para una amplia gama de tamaños hasta 500 ml
- El diseño de pocillos bajos es perfecto para matraces de cuello múltiple
Especificaciones
50 mL | |
Aluminio anodizado | |
Bloque | |
Bases pequeñas y medianas |
Tubos de 50 ml | |
3 | |
3/paq. |