Learn More
Cole-Parmer™ Kit de bloque de calentamiento Stuart™
Turn your existing 6 x 6 in. hot plate into a heating mantle
890.00€ - 1745.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Placa caliente o placa caliente de agitación |
---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15183027
|
Cole-Parmer™
04805-79 |
Base con 3 insertos de 250 ml |
1015.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15103225
|
Cole-Parmer™
04805-67 |
Base con 4 insertos de 500 ml |
1140.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15173027
|
Cole-Parmer™
04805-81 |
Base con 3 insertos de 250 ml y 3 de 100 ml |
1745.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15133027
|
Cole-Parmer™
10117-89 |
Base con 1 insertos de 25 ml, 1 insertos de 50 ml y 1 insertos de 100 ml |
890.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15123027
|
Cole-Parmer™
04805-73 |
Base con 3 insertos de 25 ml, 3 insertos de 50 ml y 3 insertos de 100 ml |
1140.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- La forma más segura de calentar matraces de fondo redondo
- Sistema modular flexible para una amplia gama de tamaños hasta 500 ml
- El diseño de pocillos bajos es perfecto para matraces de cuello múltiple
Especificaciones
Placa caliente o placa caliente de agitación |