Learn More
Cole-Parmer™ Abrazadera de termobloque Stuart™
Convierta su placa caliente existente de 152,4 mm (6 x 6 pulgadas) en un manto de calefacción
Marca: Cole-Parmer™ 04805-78
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La forma más segura de calentar matraces de fondo redondo
- Sistema modular flexible para una amplia gama de tamaños hasta 500 ml
- El diseño de pocillos bajos es perfecto para matraces de cuello múltiple
Especificaciones
Accesorio, abrazadera de bloque | |
Abrazadera SHB250CLAMP | |
Medio |