Learn More
Cole-Parmer™ Plataforma Stuart™
Contiene frascos o matraces Erlenmeyer con barras de sujeción de caucho. Las plataformas Stuart™ con sistema de soporte flexible permiten utilizar combinaciones diferentes de recipientes, lo que ofrece la máxima versatilidad. Para su uso con agitadores orbitales Stuart™ (SSL1, SSM1)
188.00€ - 735.00€
Especificaciones
Tipo de producto Plataforma
Para utilizar con (equipo) Sutart™ Agitadores Orbirtal SSM1, SSL1
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Dimensiones (L x An) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensiones (L x An) Precio Cantidad y disponibilidad  
11456608
Ver documentos
Cole-Parmer™
51700-98
340 x 300 mm
188.00€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11476608
Ver documentos
Cole-Parmer™
51700-95
510 x 510 mm
735.00€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para su uso con agitadores orbitales Stuart™ (SSL1, SSM1)
  • Admite frascos o matraces Erlenmeyer con barras de sujeción de caucho.
  • El flexible sistema de soporte ofrece la ventaja de poder usar diferentes combinaciones de recipientes, lo que proporciona máxima versatilidad.
Especificaciones
Especificaciones
Plataforma
Sutart™ Agitadores Orbirtal SSM1, SSL1