Learn More
Cole-Parmer™ Gradilla Stuart™
Optimize performance of your DR-200 Series Rotating Shaker System with this Clip Plate for Rotator Drums.
Marca:  Cole-Parmer™ 51600-94
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12063324
  • 196.00€ / paquete de 2
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Descripción
Estas placas de pinza son compatibles con el modelo STR4 Stuart™. La unidad de accionamiento rotativa STR4, vendida por separado, se utiliza junto con una amplia gama de tambores diseñados para admitir diferentes tamaños y tipos de recipientes.
Especificaciones
Especificaciones
Rack para tubos
7
24 mm
Tubos (24 mm)
Para 7 tubos