Learn More
Cole-Parmer™ Gradilla de acero inoxidable con baño de agua con agitación Stuart™
Mejore la versatilidad de su baño de agua Stuart™
262.00€ - 265.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Baño de agua con agitación |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10725004
|
Cole-Parmer™
12152-95 |
120 tubos de cultivo de 13 mm |
265.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12738988
|
Cole-Parmer™
12152-93 |
25 tubos para centrífuga de 50 ml |
262.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10181133
|
Cole-Parmer™
12152-94 |
143 microtubos de 1,5 ml |
265.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12728988
|
Cole-Parmer™
12152-98 |
30 tubos de cultivo de 26 mm |
265.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10600394
|
Cole-Parmer™
12152-96 |
72 tubos de cultivo de 16 mm |
265.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12718988
|
Cole-Parmer™
12152-97 |
56 tubos de centrífuga de 15 ml |
265.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Elige entre estos accesorios para que tu unidad sea más versátil
- Diseñado para ser fácilmente intercambiado con los baños de agua Stuart y los baños de agua con agitación
Especificaciones
Baño de agua con agitación | |
Acero inoxidable |