Learn More
Techne™ 96Placas de PCR de pocillos con faldilla Stuart
These 96-well PCR plates are skirted to reduce plate distortion and provide stability.
229.00€ - 321.00€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
N.° de pocillos | 96 |
N.° por paquete | 25 |
Perfil | Bajo |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13048523
|
Techne™
16210-30 |
Negro |
321.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envoi: 26-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
13038523
|
Techne™
10125-26 |
Transparente |
317.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envoi: 26-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
13058523
|
Techne™
16210-31 |
Blanco |
229.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envoi: 26-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Fully skirted to reduce distortion and promote stability
- Available in Black, Clear and White
Especificaciones
Estándar | |
96 | |
Bajo |
8 x 12 | |
25 | |
25/paq. |