Learn More
Cole-Parmer™ Pinzas de repuesto Stuart™ para soporte de tubos SB3/1 Stuart™
Sustituye pinzas para microtubos rotas o debilitadas para el soporte de tubos SB3/1 Stuart™. Las pinzas de repuesto para soporte de tubos SB3/1 Stuart™ mantienen microtubos de 10 a 11,5 ml fijos en su posición.
Marca: Cole-Parmer™ 00077-25
60.39 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Pinzas reemplazables para soporte de tubos SB3/1
- Admite microtubos de 10 a 11,5 mm de diámetro
Especificaciones
Pinza de repuesto | |
Soporte para tubos SB3/1 |