Learn More
Techne™ Microtubos de polipropileno virgen Stuart™
205.00€ - 560.00€
Specifications
Material del cierre | Polipropileno virgen |
---|---|
Color | Transparente |
Material | Polipropileno virgen |
N.° por paquete | 1000/paq. |
Envase | 1000/paq. |
Product Code | Brand | Capacidad (métrico) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacidad (métrico) | Price | Quantity & Availability | |||||
13018513
|
Techne™
99968-00 |
200 μl |
560.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11573919
|
Techne™
99968-01 |
500 μl |
205.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 22-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Specifications
Polipropileno virgen | |
Polipropileno virgen | |
1000/paq. |
Transparente | |
1000/paq. |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction