Learn More
Estireno d8, para RMN, 98 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 19361-62-7 | C8H8 | 112.201 g/mol
111.56€ - 365.82€
CAS | 19361-62-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H8 |
Peso molecular (g/mol) | 112.201 |
Número MDL | MFCD00044231 |
Clave InChI | PPBRXRYQALVLMV-GDALLCCDSA-N |
Sinónimo | styrene-d8, 2h8 styrene, perdeuteriostyrene, benzene-d5, ethenyl-d3, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-1,2,2-trideuterioethenyl benzene, benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-ethenyl-1,2,2-d3, styrene d8, phenethylene-d8, phenylethene-d8, vinylbenzene-d8 |
PubChem CID | 88025 |
Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(1,2,2-trideuterioetenil)benceno |
SMILES | C=CC1=CC=CC=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10125113
|
Thermo Scientific Acros
175390010 |
1 g | Frasco de vidrio |
111.56€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10072360
|
Thermo Scientific Acros
175390050 |
5 g | Frasco de vidrio |
365.82€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMNIdentificadores de productos químicos
19361-62-7 | |
112.201 | |
PPBRXRYQALVLMV-GDALLCCDSA-N | |
88025 | |
C=CC1=CC=CC=C1 |
C8H8 | |
MFCD00044231 | |
styrene-d8, 2h8 styrene, perdeuteriostyrene, benzene-d5, ethenyl-d3, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-1,2,2-trideuterioethenyl benzene, benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-ethenyl-1,2,2-d3, styrene d8, phenethylene-d8, phenylethene-d8, vinylbenzene-d8 | |
1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(1,2,2-trideuterioetenil)benceno |
Especificaciones
Styrene-d8 | |
Incolora | |
0.9700g/mL | |
32°C | |
0,05% máx. (culombimétrico) | |
50.0°C to 51.0°C (25.0mmHg) | |
C6D5CD=CD2 | |
styrene-d8, 2h8 styrene, perdeuteriostyrene, benzene-d5, ethenyl-d3, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-1,2,2-trideuterioethenyl benzene, benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-ethenyl-1,2,2-d3, styrene d8, phenethylene-d8, phenylethene-d8, vinylbenzene-d8 | |
C=CC1=CC=CC=C1 | |
112.201 | |
112.22 |
Líquido | |
98+ atom% D | |
98,0% mín | |
1.5443 | |
19361-62-7 | |
C8H8 | |
MFCD00044231 | |
PPBRXRYQALVLMV-GDALLCCDSA-N | |
1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(1,2,2-trideuterioetenil)benceno | |
88025 | |
NMR |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS P
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Nocivo en caso de ingestión.
Puede irritar las vías respiratorias.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 242-995-6
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Styrene-d8, stabilized
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH208-Contiene 4-tert-Butyl catechol. Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.