Learn More
Memmert™ Cuna para SF110plus, ajustable hasta 130 mm
Bastidor inferior ajustable para esterilizadores Memmert.
Marca: Memmert™ SF110plusB33661
309.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Altura ajustable
Especificaciones
Ajustables | |
Esterilizador SF110plus | |
Bastidor inferior |