Learn More
Succinato, solución tampón de 0,2 M, pH 5,5, Thermo Scientific™
Código de producto. 15403759
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150-90-3
Fórmula molecular C4H4Na2O4
Peso molecular (g/mol) 162.052
Número MDL MFCD00002789
Clave InChI ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 9020
ChEBI CHEBI:63675
Nombre IUPAC Disodio;butanodioato
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succinate buffer soln.
Color Incolora
Concentración 0.2 M
pH 5.5
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL