Learn More
Ácido succínico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11985031 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250g
500g
1kg
2,5 kg
10kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
CAS: 110-15-6 | C4H6O4 | 118.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-15-6
Fórmula molecular C4H6O4
Peso molecular (g/mol) 118.09
Número MDL MFCD00002789
Clave InChI KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
Nombre IUPAC ácido butanodióico
SMILES OC(=O)CCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succinic Acid
Nombre de nota 99%
Punto de fusión De 185,0 °C a 190,0 °C
Punto de ebullición 235,0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal HO2CCH2CH2CO2H
Información de solubilidad Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: 1 kg/l boiling water, 1 g/18.5 mL alcohol - 1 g/6.3 mL methanol, 1 g/36 mL acetone - 1 g/20 mL glycerol, practically insoluble in petroleum ether, benzene,, carbon disulfide and carbon tetrachloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.09
Porcentaje de pureza 99%
Cantidad 10kg
Temperatura de inflamación 206°C
Envase Tambor de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Succinic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Butanedioic acid