Learn More
Ácido succínico, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10388590 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250g
1kg
Envase:
Frasco de plástico
CAS: 110-15-6 | C4H6O4 | 118.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-15-6
Fórmula molecular C4H6O4
Peso molecular (g/mol) 118.09
Número MDL MFCD00002789
Clave InChI KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
Nombre IUPAC ácido butanodióico
SMILES OC(=O)CCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succinic acid
Nombre de nota p.a.
Punto de fusión De 185,0 °C a 190,0 °C
Punto de ebullición de 235,0 °C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal HO2CCH2CH2CO2H
Información de solubilidad Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: 1 kg/l boiling water, 1 g/18.5 mL alcohol - 1 g/6.3 mL methanol, 1 g/36 mL acetone - 1 g/20 mL glycerol, practically insoluble in petroleum ether, benzene,, carbon disulfide and carbon tetrachloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.09
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Reactivo ACS
Cantidad 1kg
Temperatura de inflamación de 206 °C
Envase Frasco de plástico
Forma física Polvo cristalino