Learn More
Ácido succínico, sal disódica, 99 %, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Succinic acid, disodium salt |
Nombre de nota | 0.99 |
Punto de fusión | >300,0 °C |
Color | Blanco |
Pérdida por secado | 0,3% máx. (120 °C) |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.99 |
Envase | Frasco de plástico |
Fórmula lineal | NaO2CCH2CH2CO2Na |
Cantidad | 100 g |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Succinic acid, disodium salt, anhydrous
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.