Learn More
Anhídrido succínico, 99 %, Thermo Fisher Scientific
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Succinic anhydride |
Punto de fusión | 116.0°C to 120.0°C |
Punto de ebullición | 261.0°C |
Cantidad | 250 g |
Envase | Frasco de plástico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Viscosidad | 3 mPa.s (125°C) |
Beilstein | 17,407 |
Fieser | 04,468 |
Índice Merck | 15,9 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Succinic anhydride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.