Learn More
Sucrose, Crystal, Multi-Compendial, N.F., J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sucrose |
Envase | Frasco de polietileno |
Cantidad | 500 g |
Gravedad específica | 1L = 1.59kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 342.3 |
Grado | Multi-Compendial/NF |
Forma física | Crystals |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction