Learn More
Sucrose, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Reactivos de alta pureza probados para su uso en aplicaciones biotecnológicas, como la electroforesis y la cromatografía líquida
117.00€
CAS | 57-50-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C12H22O11 |
Peso molecular (g/mol) | 342.30 |
Número MDL | MFCD00006626 |
Clave InChI | CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N |
Sinónimo | sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand |
PubChem CID | 5988 |
ChEBI | CHEBI:17992 |
SMILES | OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15548244
|
Avantor J.T.Baker
4097-04 |
1 kg | Frasco de polietileno |
117.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- For Density Gradient Centrifugation and Molecular Biology Applications
57-50-1 | |
342.30 | |
CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N | |
5988 | |
OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
C12H22O11 | |
MFCD00006626 | |
sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand | |
CHEBI:17992 |
Especificaciones
Sucrose | |
C12H22O11 | |
1L = 1.59kg | |
CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N | |
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol | |
5988 | |
342.3 |
57-50-1 | |
MFCD00006626 | |
sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand | |
OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O | |
342.30 | |
CHEBI:17992 | |
Biorreactivo ultrapuro |