Learn More
Hirschmann™ Tubo de succión con recirculación
Tubo de succión acoplado por untornillo fijado de forma segura al dispositivo de manipulación de líquidos Hirschmann™. Un tubo de succión más largo para el depósito de medios colocado de forma remota.
Marca: Hirschmann™ 9314006
31.44 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24075" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Acoplado por tornillo
- Conectado de forma segura al instrumento
Especificaciones
Suction Hose | |
Ceramus, Solaris | |
Con recirculación | |
2000 mm |