Learn More
Sulfaguanidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
31.86€ - 233.16€
CAS | 57-67-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H10N4O2S |
Peso molecular (g/mol) | 214.25 |
Número MDL | MFCD00038136 |
Clave InChI | BRBKOPJOKNSWSG-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | sulfaguanidine, sulphaguanidine, sulfaguanidin, guanicil, sulfaguine, aterian, sulfanilguanidine, sulfanilylguanidine, sulfoguanidine, abiguanil |
PubChem CID | 5324 |
Nombre IUPAC | 2-(4-aminofenil)sulfonilguanidina |
SMILES | C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N=C(N)N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10729808
|
Thermo Scientific Acros
431300250 |
25 g | Frasco de vidrio |
31.86€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10165717
|
Thermo Scientific Acros
431301000 |
100 g | Frasco de vidrio |
88.94€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10472298
|
Thermo Scientific Acros
431305000 |
500 g | Frasco de vidrio |
233.16€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
57-67-0 | |
214.25 | |
BRBKOPJOKNSWSG-UHFFFAOYSA-N | |
5324 | |
C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N=C(N)N |
C7H10N4O2S | |
MFCD00038136 | |
sulfaguanidine, sulphaguanidine, sulfaguanidin, guanicil, sulfaguine, aterian, sulfanilguanidine, sulfanilylguanidine, sulfoguanidine, abiguanil | |
2-(4-aminofenil)sulfonilguanidina |
Especificaciones
Sulfaguanidine | |
57-67-0 | |
Polvo | |
C7H10N4O2S | |
15,904 | |
BRBKOPJOKNSWSG-UHFFFAOYSA-N | |
2-(4-aminofenil)sulfonilguanidina | |
5324 | |
98% |
190.5°C to 192.0°C | |
Blanco | |
97.5% min. (HPLC) | |
MFCD00038136 | |
sulfaguanidine, sulphaguanidine, sulfaguanidin, guanicil, sulfaguine, aterian, sulfanilguanidine, sulfanilylguanidine, sulfoguanidine, abiguanil | |
C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N=C(N)N | |
214.25 | |
214.25 | |
Auténtico |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración de GHS P
Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar la zona con abundante agua y jabón.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Enjuagar con agua cuidadosamente
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 200-345-9
- Sulfaguanidine
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.