Learn More
Sulfaguanidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10472298
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-67-0
Fórmula molecular C7H10N4O2S
Peso molecular (g/mol) 214.25
Número MDL MFCD00038136
Clave InChI BRBKOPJOKNSWSG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sulfaguanidine, sulphaguanidine, sulfaguanidin, guanicil, sulfaguine, aterian, sulfanilguanidine, sulfanilylguanidine, sulfoguanidine, abiguanil
PubChem CID 5324
Nombre IUPAC 2-(4-aminofenil)sulfonilguanidina
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N=C(N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfaguanidine
Punto de fusión 190.5°C to 192.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Índice Merck 15,904
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.25
Porcentaje de pureza 98%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfaguanidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.