Learn More
Sulfamic acid, ≥99.5% (alkalimetric), Honeywell™
Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1kg
2,5 kg
5kg
25kg
4 x 5 kg
6 x 2,5kg
Descripción
- Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sulfamic Acid |
Residuo después del encendido | ≤ 0,02% |
Cantidad | 5kg |
Fórmula lineal | NH2SO3H |
Número UN | 2967 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 97.09g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99.5% (alkalimetric) |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sulphamic acid
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Sulphamic acid
Título del producto
Sulfamic acid, ≥99.5% (alkalimetric), Honeywell™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido