Learn More
Sulfamic acid, ≥99.5% (alkalimetric), Honeywell™
Código de producto. 15690860 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1kg
2,5 kg
5kg
25kg
4 x 5 kg
6 x 2,5kg
≥ 99,5 % (alcalimétrico)
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5329-14-6
Fórmula molecular H3NO3S
Peso molecular (g/mol) 97.088
Número MDL MFCD00011603
Clave InChI IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
PubChem CID 5987
ChEBI CHEBI:9330
Nombre IUPAC ácido sulfámico
SMILES NS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfamic Acid
Residuo después del encendido ≤0.02%
Cantidad 4 x 5 kg
Fórmula lineal NH2SO3H
Número UN UN2967
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.09
Porcentaje de pureza ≥99.5% (alkalimetric)