Learn More
Sulfamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
50 g
Descripción
It is employed as a carbonic anhydrase inhibitor. It is widely used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como inhibidor de la anhidrasa carbónica. Se utiliza ampliamente como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol caliente y acetona. Soluble en alcohol frío.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes, agua/humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Se emplea como inhibidor de la anhidrasa carbónica. Se utiliza ampliamente como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol caliente y acetona. Soluble en alcohol frío.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes, agua/humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sulfamide |
Punto de fusión | 91°C to 92°C |
Densidad | 1.61 |
Cantidad | 10 g |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Índice Merck | 14,8922 |
Información de solubilidad | Soluble in water, hot alcohol, acetone; Sparingly soluble in cold alcohol |
Nombre IUPAC | sulfamoilamina |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 96.11 |
Porcentaje de pureza | 99% |