Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfanilamida 98 %
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
- La sulfanilamida es un compuesto de azufre orgánico con propiedades antibacterianas estructuralmente similares al ácido p-aminobenzoico (PABA)
- También tiene una capacidad inhibidora competitiva frente a las dihidropteroatos sintetasas que bloquean la síntesis de ácido fólico
- La sulfanilamida compite con PABA para la prevención de la enzima bacteriana dihidropteroato sintasa, la incorporación de PABA en el ácido dihidrofólico, un precursor inmediato del ácido fólico. Esto culmina en la inhibición de la síntesis de ácido fólico bacteriano y también en la síntesis de novo de purinas y pirimidinas, lo que da como resultado la detención del crecimiento celular y la muerte celular.
Aplicaciones
- Este compuesto muestra actividad antibacteriana contra diferentes especies, incluyendo grampositivos, gramnegativos y clamidia
- En reacciones químicas, este compuesto puede actuar como un intermediario para la preparación de anilinas de 2,6-disustituidas por sustitución electrófila
- La sulfanilamida muestra actividad inhibitoria contra la enzima anhidrasa carbónica.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sulfanilamide |
Tipo | Sulfanilamide |
Nombre de nota | 98% |
Forma física | Polvo cristalino |
Punto de fusión | 163.0°C to 167.0°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Pérdida por secado | 0.5% max. (1 g, 105°C) |
Envase | Frasco de plástico |
Color | Blanco |
Cantidad | 2.5 kg |