Learn More
Sulfato, tiras reactivas, Thermo Scientific Chemicals, Quant™
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sulfate, Test strips |
Cantidad | 1 Kit |
Número MDL | MFCD00148535 |