Learn More
Tetrametilensulfona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Miscible con agua, acetona y tolueno
43.05€ - 435.00€
CAS | 126-33-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H8O2S |
Peso molecular (g/mol) | 120.17 |
Número MDL | MFCD00005484 |
Clave InChI | HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | sulfolane, tetramethylene sulfone, tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, sulfolan, sulpholane, sulfalone, sulphoxaline, 1,1-dioxothiolan, dioxothiolan, thiophan sulfone |
PubChem CID | 31347 |
ChEBI | CHEBI:74794 |
SMILES | O=S1(=O)CCCC1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11405543
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13466.30 |
250 g |
43.05€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11495533
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13466.0B |
1000 g |
126.00€
1000 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11415543
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13466.0I |
5000 g |
435.00€
5000 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Sulfolane is used as an industrial solvent utilized for the extraction of aromatic hydrocarbons from hydrocarbon mixtures and to purify natural gas. Further, it is used in refineries and the petrochemical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl sulfolano se utiliza como disolvente industrial utilizado para la extracción de hidrocarburos aromáticos de mezclas de hidrocarburos y para purificar el gas natural. Además, se utiliza en refinerías y en la industria petroquímica.
Solubilidad
Miscible con alcohol, agua, acetona, tolueno y ácidos minerales diluidos. Ligeramente miscible con octanos, olefinas y naftenos.
Notas
Miscible con agua, acetona y tolueno. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
126-33-0 | |
120.17 | |
HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N | |
31347 | |
O=S1(=O)CCCC1 |
C4H8O2S | |
MFCD00005484 | |
sulfolane, tetramethylene sulfone, tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, sulfolan, sulpholane, sulfalone, sulphoxaline, 1,1-dioxothiolan, dioxothiolan, thiophan sulfone | |
CHEBI:74794 |
Especificaciones
Sulfolane | |
25°C to 28°C | |
285°C | |
99% | |
C4H8O2S | |
MFCD00005484 | |
Hygroscopic | |
sulfolane, tetramethylene sulfone, tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, sulfolan, sulpholane, sulfalone, sulphoxaline, 1,1-dioxothiolan, dioxothiolan, thiophan sulfone | |
HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N | |
1λ⁶-tiolano-1,1-diona | |
31347 | |
120.17 |
126-33-0 | |
1.261 | |
166°C (330°F) | |
Weak, Characteristic | |
1.4825 | |
107765 | |
14,8955 | |
Miscible with alcohol,water,acetone,toluene and dilute mineral acids. Slightly miscible with octanes,olefins and naphthenes. | |
O=S1(=O)CCCC1 | |
120.17 | |
CHEBI:74794 | |
99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H302
Nocivo en caso de ingestión.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:9; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 204-783-1
missing translation for 'rtecsNumber' : XN0700000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Sulfolane
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Tetramethylene sulfone