Learn More
Estándar de azufre para ICP, 1000 μg/ml, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
Descripción
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Analito | Concentración |
---|---|
S | 1000 μg/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
Materiale o nome chimico | Sulfur Standard |
Nota nome | For AA and ICP |
Imballaggio | Frasco de LDPE lixiviación triple |
CAS | 7783-20-2, 7732-18-5 |
Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. |
CAS max % | 0.1, 99.9 |
Nomi componenti o analita | Sulphur |
Formula molecolare | H8N2O4S |
Numero MDL | MFCD00003391 |
Tecnica | AA, ICP |
Mostrar más |
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio