Learn More
Aceite de azufre blanco estándar en diésel n.º 2, 10 μg/g, a granel, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Tamaño de la unidad:
100 g
Descripción
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
- Aceite de azufre blanco estándar
- Para su uso en los análisis del diésel
- 1 ml de volumen en diésel n.º 2
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sulfur Oil Standard in #2 Diesel Fuel |
Nombre de nota | For Diesel Fuel Analysis |
CAS | 68476-34-6 |
Forma física | Liquid |
Cantidad | 100 mL |
Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sulfur Oil Standard in 2 Diesel Fuel
- Atención
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Fuels, diesel, No 2
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio