Learn More
Azufre, +99,5 %, refinado, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2.50 Kg
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 445.0°C |
Nombre del producto químico o material | Sulfur |
Punto de fusión | 114.0°C |
Color | Amarillo |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 500 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.5% min |
Fieser | 01,1118; 03,273; 05,632; 06,556; 14,291; 15,297 |
Temperatura de inflamación | 168°C |
Índice Merck | 15,9099 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sulfur
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.