Learn More
Estándar de azufre, 1000 mg/l en agua, (grado de garantía), SPEX CertiPrep™
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Marca: SPEX Certiprep PLS9-2X
Cantidad | 500 mL |
---|---|
Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
Descripción
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Analito | Concentración |
---|---|
S | 1000 μg/ml |
Certifications
Acreditado por A2LA para ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34 y certificado�por UL-DQS según ISO 9001
Compliance
Conformidad con GHS/OSHA
7783-20-2, 7732-18-5 | |
132.13 | |
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:62946 |
H8N2O4S | |
MFCD00003391 | |
6097028 | |
N.N.OS(O)(=O)=O |
Especificaciones
Sulfur Standard | |
7783-20-2, 7732-18-5 | |
1.0, 99.0 | |
1.0, 99.0 | |
MFCD00003391 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos | |
Certified Reference Material | |
diazanio; sulfato | |
132.13 | |
500 mL | |
Assurance |
Frasco de LDPE lixiviación triple | |
Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels. | |
Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. | |
H8N2O4S | |
AA, ICP | |
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N | |
N.N.OS(O)(=O)=O | |
H2O | |
6097028 | |
CHEBI:62946 | |
Concentración de Matrix N.º deN.° H2O 1000 μg/ml=10 000=PLS9-2Y, -2XPLS9-3Y, -3X |