Learn More
Azufre, técnico, flores, SLR, Fisher Chemical
37.40€ - 82.20€
CAS | 7704-34-9 |
---|---|
Fórmula molecular | S |
Peso molecular (g/mol) | 32.06 |
Número MDL | MFCD00085316 |
Clave InChI | NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | polimérico, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot |
PubChem CID | 5362487 |
ChEBI | CHEBI:26833 |
Nombre IUPAC | azufre |
SMILES | [S] |
Descripción
7704-34-9 | |
32.06 | |
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N | |
5362487 | |
azufre |
S | |
MFCD00085316 | |
polimérico, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot | |
CHEBI:26833 | |
[S] |
Especificaciones
445 °C | |
7704-34-9 | |
Sólido | |
MFCD00085316 | |
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N | |
azufre | |
5362487 | |
32.06 g/mol |
113 °C | |
Amarillo | |
S | |
polimérico, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot | |
[S] | |
32.06 | |
CHEBI:26833 | |
Jarra de plástico para polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Sulfur flowers
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Azufre, técnico, flores, SLR, Fisher Chemical