Learn More
Complejo de trióxido de azufre-trimetilamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 3162-58-1 | C3H9NO3S | 139.17 g/mol
38.40€ - 327.00€
CAS 3162-58-1
Fórmula molecular C3H9NO3S
Peso molecular (g/mol) 139.17
Número MDL MFCD00012421
Clave InChI DXASQZJWWGZNSF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sulfur trioxide trimethylamine complex, sulfur trioxide trimethylamine, sulfur trioxide-trimethylamine complex, sulphur trioxide trimethylamine 1:1, sulfur trioxide-trimethylamine, trimethylamine sulfur trioxide, sulfur trioxide; trimethylamine, 1n1&1&&so3 complex, trimethylamine, compd. with sulfur trioxide 1:1, trimethylamine, compound with sulphur trioxide
PubChem CID 222852
Nombre IUPAC sulfonylideneoxidane; trimethylamine
SMILES CN(C)C.O=S(=O)=O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11369983
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00302.14
25 g
38.40€
25 g
11379983
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00302.22
100 g
97.10€
100 g
11389983
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00302.36
500 g
327.00€
500 g
Descripción
Descripción
Sulfur trioxide-trimethylamine complex acts as a reagent for sulfonation and sulfamation reactions. It is used as a reactant for the synthesis of sulfate-conjugated resveratrol metabolites and chitooligosaccharides. It is used in association with dodecyl thioglycopyranoside, which acts as a surfactant for enantiomeric separation. Further, it acts as a nucleophile used for the preparation of alfa-tosyloxy ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El complejo de trióxido de azufre-trimetilamina actúa como reactivo para las reacciones de sulfonación y sulfamación. Se utiliza como reactivo para la síntesis de metabolitos y quitooligosacáridos del resveratrol conjugados con sulfato. Se usa junto con dodecil tioglicopiranósido que actúa como surfactante para la separación enantiomerica. Además, actúa como un nucleófilo utilizado para la preparación de las cetonas alfa-tosiloxi.
Solubilidad
Soluble en agua caliente y etanol. Ligeramente soluble en dimetilsulfóxido y metanol. Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
3162-58-1
139.17
DXASQZJWWGZNSF-UHFFFAOYSA-N
222852
CN(C)C.O=S(=O)=O
C3H9NO3S
MFCD00012421
sulfur trioxide trimethylamine complex, sulfur trioxide trimethylamine, sulfur trioxide-trimethylamine complex, sulphur trioxide trimethylamine 1:1, sulfur trioxide-trimethylamine, trimethylamine sulfur trioxide, sulfur trioxide; trimethylamine, 1n1&1&&so3 complex, trimethylamine, compd. with sulfur trioxide 1:1, trimethylamine, compound with sulphur trioxide
sulfonylideneoxidane; trimethylamine
Especificaciones
Sulfur trioxide-trimethylamine complex
∽235°C (decomposition)
(CH3)3N:SO3
UN3261
Moisture sensitive
Soluble in hot water and ethanol. Slightly soluble in dimethyl sulfoxide and methanol. Insoluble in water.
CN(C)C.O=S(=O)=O
139.17
139.17
3162-58-1
C3H9NO3S
MFCD00012421
3681759
sulfur trioxide trimethylamine complex, sulfur trioxide trimethylamine, sulfur trioxide-trimethylamine complex, sulphur trioxide trimethylamine 1:1, sulfur trioxide-trimethylamine, trimethylamine sulfur trioxide, sulfur trioxide; trimethylamine, 1n1&1&&so3 complex, trimethylamine, compd. with sulfur trioxide 1:1, trimethylamine, compound with sulphur trioxide
DXASQZJWWGZNSF-UHFFFAOYSA-N
sulfonylideneoxidane; trimethylamine
222852
95%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
P260-P264b-P270-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:CORROSIVO SÓLIDO, ACÍDICO, ORGÁNICO, NO ESPECIFICADO
missing translation for 'einecsNumber' : 221-614-7
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
Nombre del producto
  • Sulfur trioxide-trimethylamine complex
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sulfur trioxide-trimethylamine