Learn More
Ácido sulfúrico 0.01 M
Click to view available options
Cantidad:
1 l
5L.
Especificaciones
Especificaciones
Aspecto | Incolora |
pH | <2 |
Composición | Ácido sulfúrico 0,01 mol/l |
Concentración | 0,981 g de H2SO4/l de H2O = 0,02 N (± 0,00004/20 °C) |
Densidad | 1g/mL |
Olor | Inodoro |
Cantidad | 5L. |
Forma física | Líquido |
Información de solubilidad | Soluble en agua |