Learn More
Ácido sulfúrico, solución estándar de 0,1 N (0,05 M), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
25 L
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solución patrón volumétrica
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 100.0°C |
Envase | Frasco de plástico |
Cantidad | 25 L |
Información de solubilidad | Solubility in water: miscible. |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sulfuric acid, 0.1N (0.05M) standard solution