Learn More
Ácido sulfúrico, 0,25 M, Chem Lab™
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
Especificaciones
Especificaciones
Aspecto | Incolora |
pH | <1 |
Composición | Ácido sulfúrico 0,25 mol/L |
Concentración | 24,52g de H2SO4/l de H2O = 0,5 N (± 0,001/20 °C) |
Densidad | 1.02g/mL |
Olor | Inodoro |
Cantidad | 1 l |
Forma física | Líquido |
Información de solubilidad | Soluble en agua |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sulphuric acid 0.25 mol/l
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric acid