Learn More
Ácido sulfúrico, 0,5 M, Chem-Lab
Código de producto. p-8014419
Click to view available options
Cantidad:
1 l
5L.
Envase:
Polietileno
Propileno de etileno
Tamaño de la unidad:
1 litro
5 litros
Ideal para titulaciones en aplicaciones de laboratorio. El ácido sulfúrico, 0,5 M, Chem-Lab es una solución diluida de 49,04 g de H2SO4 por litro de agua para su uso en análisis volumétricos.
El ácido sulfúrico es un ácido mineral fuerte y altamente corrosivo que muestra diferentes propiedades dependiendo de su concentración. Es un líquido acre-etéreo y viscoso incoloro a ligeramente amarillo. El ácido sulfúrico es un ácido diprótico higroscópico. El ácido sulfúrico concentrado tiene fuertes propiedades deshidratantes y oxidantes. El ácido sulfúrico diluido es un buen electrolito.
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
pH <1
Color Incolora
Composición 49,04g de H2SO4 por 1 l de H2O
Punto de fusión de 0 °C
Punto de ebullición de 100 °C
Concentración 0,5 mol/l
Densidad 1.03g/mL
Olor Inodoro
Envase Polietileno
Normalidad 1N (±0,002, 20 °C)
Cantidad 1 l
Viscosidad 1,07 cSt
Forma física Líquido
Información de solubilidad Soluble en agua
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.08g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acido sulfúrico 0.5 mol/l
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: H2SO4/H2O