Learn More
Ácido sulfúrico, 2,5 M, Chem Lab™
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Especificaciones
Especificaciones
Aspecto | Incolora |
pH | <1 |
Composición | Ácido sulfúrico 2,5 mol/L |
Concentración | 245,2g de H2SO4/l de H2O = 5 N (± 0,01/20 °C) |
Densidad | 1.15g/mL |
Olor | Inodoro |
Cantidad | 1 l |
Forma física | Líquido |
Información de solubilidad | Soluble en agua |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acido sulfúrico 2.5 mol/l
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid