Learn More
Ácido sulfúrico, 7,5 M, Chem Lab™
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
Especificaciones
Especificaciones
Aspecto | Incolora |
pH | <1 |
Composición | Ácido sulfúrico 7,5 mol/L |
Concentración | 735,6g de H2SO4/l de H2O = 15 N (± 0,03/20 °C) |
Densidad | 1.42g/mL |
Olor | Inodoro |
Cantidad | 1 l |
Forma física | Líquido |
Información de solubilidad | Soluble en agua |