Learn More
Ácido sulfúrico, sol. ac. 72 % p/p, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15432397
Click to view available options
Cantidad:
1 l
4 l
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
Sulfuric acid has useful applications in domestic acidic drain cleaners, as a drying agent, as electrolytes in lead-acid batteries and various cleaning agents. It is also useful for mineral processing, fertilizer manufacture, oil refining, waste water processing and chemical synthesis. The sulfuric acid doped poly (m-aminophenol) is used as an aliphatic alcohol vapor sensor material. The catalytic decomposition of sulfuric acid on mixed Cr/Fe oxide shows useful application in sulfur-iodine cycle for hydrogen production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-93-9
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfuric acid
Color De incoloro a amarillo
Concentración 72% con solución acuosa
Olor Cáustico
Cantidad 1 l
Fórmula lineal H2SO4
Forma física Líquido
Número UN UN1830
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.08
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfuric acid, 72% w/w aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.