Learn More
Ácido sulfúrico, 96 % de solución en agua, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
25L.
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sulfuric acid |
Color | Incolora |
Nombre de nota | 96% Solution in Water |
Punto de fusión | de 10,0 °C |
Punto de ebullición | de 290,0 °C |
Densidad | 1.8300g/mL |
Envase | Tambor de plástico |
Gravedad específica | 1,83 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% |
Cantidad | 25L. |